Få mere at vide
3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone, TRC
Artikelnummer. 30470665
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30470665 100 mg 100mg
30472289 1 g 1g
30475588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264230100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40800-90-6
Molecular Formula C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.17
IUPAC Name (3Z)-3-(methoxymethylidene)-1-benzofuran-2-one
SMILES CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Tekniske data
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Formula Weight 176.0473
Chemical Name or Material 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.