Learn More
3-Methoxydiphenylamine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491988
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15491988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55673.14
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 101-16-6
Molecular Formula C13H13NO
Molecular Weight (g/mol) 199.253
MDL Number MFCD00008383
InChI Key MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxydiphenylamine, n-phenyl-m-anisidine, benzenamine, 3-methoxy-n-phenyl, n-phenyl-3-methoxyaniline, n1-phenyl-3-methoxyaniline, n-3-methoxyphenyl-n-phenylamine, 3-methoxy-n-phenylbenzenamine, 3-methoxydiphenylamin, 3-methoxy diphenylamine, pubchem13530
PubChem CID 7544
IUPAC Name 3-methoxy-N-phenylaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Melting Point 72°C to 74°C
Color White to Brown
Quantity 25 g
Formula Weight 199.25
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 3-Methoxydiphenylamine
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado