Learn More
3-Iodobenzeneboronic acid, 97%
Product Code. 15447997
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15447997 1 g 1g
15457997 5 g 5g
15467997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15447997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51112.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 221037-98-5
Molecular Formula C6H6BIO2
Molecular Weight (g/mol) 247.826
MDL Number MFCD01319015
InChI Key REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
PubChem CID 2734362
IUPAC Name (3-iodophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O
Spécification
Quantity 1 g
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 247.83
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Iodobenzeneboronic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.