Learn More
3-Fluorostyrene, 97%, stab. with 4-tert-butylcatechol
Product Code. 11419583
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11419583
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12406.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
CAS: 350-51-6 | C8H7F | 122.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 350-51-6
Molecular Formula C8H7F
Molecular Weight (g/mol) 122.142
MDL Number MFCD00000341
InChI Key ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorostyrene, 1-fluoro-3-vinylbenzene, m-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-fluoro, 1-ethenyl-3-fluoro-benzene, 3-fluoro-styrene, acmc-1crku, 1-fluoro-3-vinyl-benzene, 1-fluoro-3-vinylbenzene #, 3-fluorostyrene, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 67691
IUPAC Name 1-ethenyl-3-fluorobenzene
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)F
Specifica
Boiling Point 40°C to 42°C (8 mmHg)
Flash Point 29°C (84°F)
Odor Recognizable
Quantity 1 g
UN Number UN1993
Beilstein 2038488
Formula Weight 122.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Fluorostyrene, Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato