Learn More
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Assay Percent Range | 94% min. (HPLC) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 167.93 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid |
Safety and Handling
Produktbeteckning
- 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?