Learn More
3-Ethynylaniline, TRC
Artikelnummer. 30134673
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30134673 1 g 1g
30133678 10 mg 10mg
17953175 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6850701G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54060-30-9
Molecular Formula C8H7N
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Synonym (3-Ethynylphenyl)amine, (m-Aminophenyl)acetylene, 1-Amino-3-ethynylbenzene, 3-Acetylenylaniline-d4, 3-Amino-1-ethynylbenzene, 3-Ethynylaniline, 3-Ethynylbenzenamine, m-Ethynylaniline;
SMILES C#CC1=CC=CC(=C1)N
Spezifikation
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2
Chemical Name or Material 3-Ethynylaniline