Spécification
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 76.0°C to 79.0°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | C2H5OC6H3(OH)CHO |
| Quantity | 500 g |
| Beilstein | 08,256 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde