Learn More
3-Cyanocoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15452172 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15452172 5 g 5g
15442172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 15119-34-3
Molecular Formula C10H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 171.16
MDL Number MFCD00115699
InChI Key QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC Name 2-oxochromene-3-carbonitrile
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Spécification
Melting Point 184.0°C to 188.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Quantity 5 g
Formula Weight 171.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Cyanocoumarin
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.