Learn More
3-Chlorobenzoyl Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 3-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 618-46-2 |
| Molecular Formula | C7H4Cl2O |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 3-Chlorobenzoyl Chloride, NSC 41886, m-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 3-chlorobenzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.01 |
| Formula Weight | 173.9639 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?