Learn More
3-Chloro-4-fluorothiophenol, 97%
Product Code. 11449832
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11449832
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10856.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60811-23-6 | C6H3ClFS | 161.60 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as pharamaceutical intermediate.
Solubility
Sparingly Soluble (0.014 g/L) (25°C).
Notes
Air Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60811-23-6
Molecular Formula C6H3ClFS
Molecular Weight (g/mol) 161.60
MDL Number MFCD00052938
InChI Key SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC Name 3-chloro-4-fluorobenzenethiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Spécification
Boiling Point 68°C to 70°C (2 mmHg)
Quantity 1 g
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Sparingly Soluble (0.014g/L) (25°C).
Formula Weight 162.61
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Chloro-4-fluorothiophenol
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis