Learn More
3-Bromobenzeneboronic acid N-methyldiethanolamine ester, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7047158
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11394765
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17796.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 374538-00-8
Molecular Formula C11H15BBrNO2
Molecular Weight (g/mol) 283.96
MDL Number MFCD02093962
InChI Key CYGPBFLFZQMUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 3-bromobenzeneboronic acid n-methyldiethanolamine ester, 2-3-bromophenyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaboraperhydroocine, 3-bromophenylboronic acid n-methyl diethanolamine cyclic este
PubChem CID 10039503
IUPAC Name 2-(3-bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
SMILES B1(OCCN(CCO1)C)C2=CC(=CC=C2)Br
Spécification
Melting Point 128°C to 129°C
Quantity 1 g
Formula Weight 283.96
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Bromobenzeneboronic acid N-methyldiethanolamine ester
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis