Få mere at vide
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 11409546
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11409546
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A19280.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-68-7
Molecular Formula C7H8BrClFN
Molecular Weight (g/mol) 240.50
MDL Number MFCD00143094
InChI Key RSFNYNQGERWCMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorobenzylamine hcl, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methylamine, chloride, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-4-fluoro-, hydrochloride, pubchem3226, 3-bromo-4-fluorobenzylaminehydrochloride, acmc-1bczm
PubChem CID 2724901
IUPAC Name (3-bromo-4-fluorophenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES Cl.NCC1=CC(Br)=C(F)C=C1
Tekniske data
Melting Point 214°C to 218°C
Quantity 25 g
Formula Weight 240.5
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.