Tekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 97.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Brown |
| Density | 1.5220g/mL |
| Boiling Point | 175.0°C |
| Flash Point | >110°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH2=C(Br)CH2CH2OH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Bromo-3-buten-1-ol
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?