Learn More
Sartorius 3 Branch Microsart™ Manifolds
Product Code. p-7163893 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Type:
Biosart 100 Manifold
Biosart 250 Manifold
Microsart Manifold
Unit Size:
Each
Product Code. 16478193
Brand: Sartorius 168M3BS100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Filtration stand designed to adapt to a variety of different needs.
  • 100% stainless steel for minimized cleaning effort
  • Full autoclavability without disassembly
  • Sterile venting in critical applications
  • Reduced risk of secondary contamination
  • Quick connection adapters for fast connection of tubing and fast interconnection of 2 manifolds
  • Low working height for ergonomic working in laminar flow
  • Accurately detects and quantifies microorganisms in liquid samples
  • Method of choice for liquid testing
  • Provides reliable and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Disposable Reusable
Filter Type Manifold
For Use With (Equipment) Biosart 100 Monitor
Material Stainless Steel
Sterility Non-sterile
Quantity 1
Type Biosart 100 Manifold
Volume (Metric) 100 mL
Length (Metric) 474 mm
Width (Metric) 98 mm
Height (Metric) 120 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis