Få mere at vide
3-Benzylidene-2,4-pentanedione, 97%
Artikelnummer. 11340134
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11340134 5 g 5g
11350134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11340134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00623.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 4335-90-4 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4335-90-4
Molecular Formula C12H12O2
Molecular Weight (g/mol) 188.23
MDL Number MFCD00014990
InChI Key NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylidene-2,4-pentanedione, benzalacetylacetone, benzylidene acetylacetone, 3-benzylideneacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-phenylmethylene, 1,1-diacetyl-2-phenylethylene, 2,2-diacetylvinyl benzene, 2-acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one, 2,4-pentanedione, 3-benzylidene, 3-benzylidene acetylacetone
PubChem CID 95782
IUPAC Name 3-benzylidenepentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(C)=O
Tekniske data
Density 1.093
Boiling Point 185°C to 188°C (15 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 5 g
Beilstein 972849
Formula Weight 188.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Benzylidene-2,4-pentanedione
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.