Learn More
3-Aminomethyl-benzoic acid methyl ester hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10300593
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
250mg
Product Code. 10300593
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07352CB
Request Bulk or Custom Format
Identificatori chimici
CAS 17841-68-8
Molecular Formula C9H12ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 201.65
InChI Key UOWRPTFJISFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminomethyl benzoate hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hcl, methyl 3-amino methyl benzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate hcl, benzoic acid, 3-aminomethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate, chloride, pubchem11178
PubChem CID 2794825
IUPAC Name methyl 3-(aminomethyl)benzoate;hydrochloride
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)CN.Cl
Specifica
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 201.65
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3-Aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato