Learn More
3-Amino-4-methylpyridine, 97%
Product Code. 10460768 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10460768
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 429860250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3430-27-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3430-27-1
Molecular Formula C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
MDL Number MFCD00128871
InChI Key IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylpyridine, 3-amino-4-picoline, 3-pyridinamine, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinamine, 4-methyl-pyridin-3-ylamine, unii-9hn55rq07b, 4-methyl-3-pyridylamine, 4-methylpyridine-3-amine, 3-amino-4-methyl pyridine, 3-amino-4-methylpyridine 3-amino-4-picoline
PubChem CID 137935
IUPAC Name 4-methylpyridin-3-amine
SMILES CC1=C(C=NC=C1)N
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 101.0°C to 102.0°C
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Formula Weight 108.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Amino-4-methylpyridine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-4-methylpyridine
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis