Learn More
3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole, TRC
Artikelnummer. 30336440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30336440 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB419125250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole
CAS 846042-18-0
Molecular Formula C26H19N3
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H19N3/c1(19-9-13-27-14-10-19)3-21-5-7-25-23(17-21)24-18-22(6-8-26(24)29-25)4-2-20-11-15-28-16-12-20/h1-18,29H
SMILES C(=C\c1ccc2[nH]c3ccc(\C=C\c4ccncc4)cc3c2c1)/c5ccncc5
IUPAC Name 3,6-bis(2-pyridin-4-ylethenyl)-9H-carbazole
Molecular Weight (g/mol) 373.45
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.