Learn More
3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Product Code. 11319176
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11319176
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20324.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
CAS: 745784-04-7 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 745784-04-7
Molecular Formula C6H3F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 159.09
MDL Number MFCD05664124
InChI Key QKLXAJQKMIWFRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoropicolinic acid, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoropicolinicacid, acmc-209ov6, 2-carboxy-3,5-difluoropyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3 pound not5-difluoropyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 2783262
IUPAC Name 3,5-difluoropyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=N1
Tekniske data
Melting Point ∽205°C (decomposition)
Quantity 5 g
Formula Weight 159.09
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.