Learn More
3,5-Dichloroiodobenzene, TRC
Codice prodotto. 30354680
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30354680
Marca: Toronto Research Chemicals TRCD3586051G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 3,5-Dichloroiodobenzene
CAS 3032-81-3
Molecular Formula C6H3Cl2I
Quantity 1 g
Synonym 3,5-Dichlorophenyl Iodide, 3,5-Dichloro-1-iodobenzene, 1,3-Dichloro-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dichlorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Clc1cc(Cl)cc(I)c1
IUPAC Name 1,3-dichloro-5-iodobenzene
Molecular Weight (g/mol) 272.89
Formula Weight 271.8656
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato