Learn More
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Product Code. 11469743
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11469743
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12923.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3336-41-2 | C7H4Cl2O3 | 207.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3336-41-2
Molecular Formula C7H4Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 207.01
MDL Number MFCD00002550
InChI Key AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
PubChem CID 18749
ChEBI CHEBI:53685
IUPAC Name 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Specifications
Melting Point 265°C to 270°C
Quantity 5 g
Beilstein 2616297
Formula Weight 207.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.