Learn More
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Product Code. 11479743
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11479743
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12923.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3336-41-2 | C7H4Cl2O3 | 207.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3336-41-2
Molecular Formula C7H4Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 207.01
MDL Number MFCD00002550
InChI Key AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
PubChem CID 18749
ChEBI CHEBI:53685
IUPAC Name 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Specifications
Melting Point 265°C to 270°C
Quantity 25 g
Beilstein 2616297
Formula Weight 207.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.