Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 191.28 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?