Learn More
3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid, 98%
Product Code. 11338505
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11338505
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10551.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20972-36-5 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20972-36-5
Molecular Formula C11H10O3
Molecular Weight (g/mol) 190.198
MDL Number MFCD00075338
InChI Key VNJMEFZKYZHWEO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-4-methylbenzoyl acrylic acid, 2e-4-4-methylphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-oxo-4-p-tolyl but-2-enoic acid, trans-3-4-methylbenzoyl acrylic acid, e-3-p-toluoylacrylic acid, chembl44664, regid_for_cid_691106, 3-4-methyl benzoyl acrylic acid, 3-4-methyl-benzoyl acrylic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 691106
IUPAC Name (E)-4-(4-methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Specifications
Melting Point 138°C to 140°C
Quantity 1 g
Beilstein 2691231
Formula Weight 190.2
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt