Läs mer
Läs mer
3,3-Dimethyl-2-butanone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | -52.5°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 0.8000g/mL |
| Boiling Point | 106.0°C |
| Flash Point | 5°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3)3CCOCH3 |
| Refractive Index | 1.3950 to 1.3980 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3,3-Dimethyl-2-butanone
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Acute toxicity Category 4
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H302-Harmful if swallowed.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P240-Ground/bond container and receiving equipment.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?