Learn More
3,3-Diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11426860 1 g 1g
11416860 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11426860 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19579.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 153737-25-8 | Molecular Formula: C13H25BO4 | Molecular Weight: 256.149 g/mol
3,3-Diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester is used as a synthetic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3-Diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester is used as a synthetic and pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Keep the container tightly sealed. Store in a cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153737-25-8
Molecular Formula C13H25BO4
Molecular Weight (g/mol) 256.149
MDL Number MFCD03788737
InChI Key ZXGPKUGXWIEUJA-MDZDMXLPSA-N
Synonym 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-2-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,3-diethoxy-1-propen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-3,3-diethoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1e-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid picanol ester, e + z, 3-propene aldehyde-boronic acid pinacol ester diethyl acetal, e-2-3,3-diethoxyprop-1-enyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11065022
IUPAC Name 2-[(E)-3,3-diethoxyprop-1-enyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC(OCC)OCC
Spécification
Refractive Index 1.441
Quantity 1 g
Solubility Information Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight 256.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,3-Diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.