Learn More
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15470448
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15470448 5 g 5g
15460448 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15470448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54008.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 717-94-2
Molecular Formula C11H14O4
Molecular Weight (g/mol) 210.229
MDL Number MFCD03425685
InChI Key LMBOJOXVLORKSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,5-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzenepropionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-3,5-dimethoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3870216
IUPAC Name 3-(3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CCC(=O)O)OC
Specifica
Melting Point 99°C
Quantity 5 g
Formula Weight 210.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.