Learn More
3-(1-Naphthyl)acrylic acid, 98%
Product Code. 11458406
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11458406
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15422.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13026-12-5 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
3-(1-Naphthyl)acrylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(1-Naphthyl)acrylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13026-12-5
Molecular Formula C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
MDL Number MFCD00014317,MFCD00014317
InChI Key WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Synonym naphthalene-1-acrylic acid, z-3-1-naphthyl acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl-acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl acrylic acid, 2z-3-naphthalen-1-yl prop-2-enoic acid
PubChem CID 12158295
SMILES OC(=O)\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Melting Point 210°C to 212°C
Quantity 10 g
Beilstein 1868617
Solubility Information Slightly soluble in water.
IUPAC Name (2E)-3-(naphthalen-1-yl)prop-2-enoic acid
Formula Weight 198.22
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(1-Naphthyl)acrylic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato