Läs mer
3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458655
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15458655
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H33817.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone is used as a reagent in the synthesis of a series of 3-(1-substituted-4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazoles which exhibit neuroleptic activity.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84163-10-0
Molecular Formula C14H15FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 262.284
MDL Number MFCD06409291
InChI Key PZNSVLCWHLHDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidinyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, piperidine, 1-acetyl-4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 13076420
IUPAC Name 1-[4-(5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F
Specifikationer
Melting Point 158°C to 159°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 262.29
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.