Learn More
Thermo Scientific™ 2mL Amber Vials
Artikelnummer. 15348036
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Amber
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color unitSize
15348036 Amber Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15348036 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C500076W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use certified clean, low particle, low background vials for your high sensitivity LC/MS and GC/MS applications.
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
  • 2mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Amber
Septum SLIT T
No. per Pack 1000
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.