Learn More
uvex 2112 One-Fit Disposable Ear Plugs
Shop All Uvex Products
Click to view available options
Packaging Type:
Bag
Refill Bag
Unit Size:
200 pairs
Beschreibung
- Soft, polyurethane foam ensures comfort even during long periods of use
- Closed surface prevents foreign bodies from entering
- For use with noise sources up to 110 db(A)
- Cordless, ergonomic design
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Turquoise |
| ANSI S3.1974 | No |
| Size | Regular |
| Model | 2112 One-Fit |
| Packaging Type | Bag |
| Pairs per Package | 200 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 37 dB |
| Corded | Uncorded |
| Plug Shape | Oval |
| Product Type | Ear Plugs |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur