Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh
Product Code. 11587532 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Pore Size:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1.00 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.40 mm
150 μm
1.70 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
2.80 mm
300 μm
3.35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
852 μm
Förpackningsstorlek
Each
Produktkode 11587532
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Made from Stainless Steel and available in a wide variesty of sizes. Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh has a 200mm diameter.
100 mm and 200 mm diameter test sieves with Stainless Steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Tekniske data
Quantity 1 Each
Pore Size 2.36 mm
Type Sieve
Certifications/Compliance Certificate of Conformity, BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000
Material Stainless Steel
Includes Certificate of conformity and record card
Diameter (Metric) Outer 200 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Woven Wire
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.