Learn More
KGW Isotherm™ 2000mL Blue Metal Dewar Carrying Flask with Handle
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outer | 120mm |
| For Use With (Application) | Cooling of small samples, Storage: liquid nitrogen ( LN2 ), dry ice ( CO2 )other coolants |
| Height (Metric) Inner | 290mm |
| Height (Metric) | 345mm |
| Includes | Side Grip |
| Capacity (Metric) | 2 L |
| Diameter (Metric) Inner | 100 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?