Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11478937
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11478937
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B20557.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175205-64-8
Molecular Formula C8H9F3NO
Molecular Weight (g/mol) 192.16
MDL Number MFCD00085176
InChI Key FYXMMFFZMQMXCQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-trifluoromethoxy benzylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-trifluoromethoxybenzylamine, o-trifluoromethoxybenzyl amine, 1-2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-trifluormethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, pubchem4432
PubChem CID 2777251
IUPAC Name [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
SMILES [NH3+]CC1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifica
Boiling Point 77°C (12 mmHg)
Refractive Index 1.4531
Quantity 5 g
UN Number UN2735
Beilstein 9257237
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 191.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato