Få mere at vide
2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol, 97%
Artikelnummer. 15760919 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15760919 50 g 50g
15793757 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15760919 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462570500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1879-09-0 | C12H18O | 178.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1879-09-0
Molecular Formula C12H18O
Molecular Weight (g/mol) 178.28
MDL Number MFCD00002234
InChI Key OPLCSTZDXXUYDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol, 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol, topanol a, 6-tert-butyl-2,4-xylenol, 6-t-butyl-2,4-xylenol, prodox 340, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4,6-dimethyl, 6-t-butyl-2,4-dimethylphenol, 2,4-xylenol, 6-tert-butyl
PubChem CID 15884
IUPAC Name 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Melting Point 22.0°C to 23.0°C
Quantity 50 g
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Linear Formula (CH3)2(OH)C6H2C(CH3)3
Boiling Point 249.0°C
Formula Weight 178.27
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 1
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Faresætning
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H310-Fatal in contact with skin.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H373-May cause damage to organs.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P361-Take off immediately all contaminated clothing.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.