Learn More
Ismatec™ 2-Stop Tubing, Tygon LMT-55
Product Code. 15703319
Click to view available options
Tubing Size:
I.D. 0.38 mm
I.D. 0.89 mm
I.D. 1.09 mm
Conditionnement:
Pack of 12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15703319
Marque: Ismatec™ SC0003T
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
General purpose tubing designed for optimal operation in your Ismatec pump.
  • For use with pumps that incorporate cassettes into the pumphead design.
  • Color-coded stops.
  • Inexpensive all-around tubing for general laboratory applications.
  • Transparent.
  • Resistant to almost all inorganic chemicals.
  • Smooth polished inner wall.
  • Low gas permeability.
  • Non-aging and non-oxidizing.
Spécification
Color Code Orange-Green
Diameter (Metric) Inner 0.38 mm
Material Tygon LMT-55
Overall Length (Metric) 400 mm
For Use With (Application) General laboratory applications, pumps with cassettes in pumphead design
Min. Operating Temperature (Metric) −50°C
Packaging Quantity 12/Pk
Resistance Properties Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited
Tubing Size I.D. 0.38 mm
Color Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis