Learn More
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 250 mg |
| IUPAC Name | 2-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
| Formula Weight | 208.24 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto