Learn More
2-Phenylisobutyric Acid, TRC
Product Code. 30411760
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30411760 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30411760 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP33530010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-Phenylisobutyric Acid
CAS 826-55-1
Molecular Formula C10H12O2
Quantity 10 g
Synonym alpha,alpha-Dimethylbenzeneacetic Acid, alpha-Methylhydratropic Acid, 2,2-Dimethyl-2-phenylacetic Acid, 2-Methyl-2-phenylpropanoic Acid, 2-Methyl-2-phenylpropionic Acid, 2-Phenyl-2-methylpropionic Acid, NSC 28952, NSC 29095, TH 4161, alpha,alpha-Dimethylphenylacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,9(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-methyl-2-phenylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Formula Weight 164.0837
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.