Learn More
2-Phenyl-1H-benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2-Phenylbenzimidazole |
| CAS | 716-79-0 |
| Molecular Formula | C13 H10 N2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 1H-Benzimidazole','2-phenyl- (9CI','ACI), 2-Phenyl-1H-benzimidazole (ACI), Benzimidazole','2-phenyl- (6CI','8CI), 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Phenylbenzimidazole, G 570, Gainex, NSC 251956, Phenizidole, Phenzidol, Phenzidole |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15) |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC Name | 2-phenyl-1H-benzimidazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight | 194.0844 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?