Learn More
2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
missing translation for 'unitSize'
0.25g
0.5g
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2-(Phenoxy)ethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219804-65-5 |
| Molecular Formula | C8H6D4O2 |
| Quantity | 0.25 g |
| Synonym | 2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4 Alcohol |
| InChI Formula | InChI=1 S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i6D2,7D2 |
| SMILES | OC([2 H])(C([2 H])(OC1=CC=CC=C1)[2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | 2-phenoxyethan-1,1,2,2-d4-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.19 |
| Formula Weight | 142.09 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu