Läs mer
Läs mer
2-Pentanone, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 107-87-9 |
| Absorbance | max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 370 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 1.0 at 330 nm |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Melting Point | -78°C (literature) |
| Density | 0.809 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Boiling Point | 101°C to 105°C |
| Flash Point | 7°C |
| Packaging | Glass Bottle |
| Molecular Formula | C5H10O |
| Linear Formula | CH3COCH2CH2CH3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?