Learn More
2-Octanone, TRC
Artikelnummer. 30423446
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30423446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2379051G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Octanone
CAS 111-13-7
Molecular Formula C8 H16 O
Quantity 1 g
Synonym 2-Octanone, 2-Oxooctane, Hexyl methyl ketone, Methyl hexyl ketone, Methyl n-hexyl ketone, NSC 3712, NSC 5936, n-Hexyl methyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(=O)C
IUPAC Name octan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 128.21
Formula Weight 128.1201
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.