Learn More
2-Nitrobenzoyl chloride, 95%
Product Code. 10286570 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10286570
Brand: Thermo Scientific Acros 232310050
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
CAS: 610-14-0 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-14-0
Molecular Formula C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.57
MDL Number MFCD00007131
InChI Key BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
PubChem CID 11875
IUPAC Name 2-nitrobenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 17°C to 20°C
Color Brown to Yellow
Density 1.4000g/mL
Boiling Point 148°C to 149°C (9.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95%
Packaging Glass bottle
Linear Formula O2NC6H4COCl
Refractive Index 1.5666 to 1.5686
Quantity 5 g
Specific Gravity 1.4
Solubility Information Solubility in water: decomposes
Formula Weight 185.57
Percent Purity 95%
Physical Form Liquid After Melting
Chemical Name or Material 2-Nitrobenzoyl chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt