Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Produktkode 30476606
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
Förpackningsstorlek
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30476606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30476606 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCN5968001G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid
CAS 320-94-5
Molecular Formula C8H4F3NO4
Quantity 1 g
Synonym alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-nitro-p-toluic Acid, 4-(Trifluoromethyl)-2-nitrobenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC Name 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 235.12
Formula Weight 235.0092
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.