Learn More
2-Morpholinoaniline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10049171
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 10049171
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB02219EA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 5585-33-1
Molecular Formula C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
MDL Number MFCD00047408
InChI Key QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Specifications
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 178.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Morpholinoaniline
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.