missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylpropyl-d9-amine, CDN

Product Code. 30317001
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
0.25 g
Unit Size:
0.1g
0.25g
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Product Code. 30317001

Brand: CDN CDND59380.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 2-Methylpropyl-d9-amine
CAS 1146967-64-7
Molecular Formula C4 2H9 H2 N
Quantity 0.1 g
InChI Formula InChI=1 S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC Name 1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 82.19
Formula Weight 82.1456 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis