missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylimidazole-d5 (Major), TRC

Product Code. 30482289
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
30482289 10 mg 10mg
30483032 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 30482289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31298710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 697806-98-7
Molecular Formula C4HD5N2
Molecular Weight (g/mol) 87.13
Synonym 1H-2-Methylimidazole-d5, 2-Methyl-1H-imidazole-d5, 2MZ-d5, 2MZ-H-d5, 2MZ-PW-d5, Actiron 2MI-d5, Curezol 2MZ-d5, Curezol 2MZ-P-d5, Denka CN 25-d5, Epicure MI 2-d5, Epikure MI 2-d5, Imicure AMI 2-d5, NSC 21394-d5
SMILES [2H]C1=C(N=C(N1)C([2H])([2H])[2H])[2H]

Specifications

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D
Chemical Name or Material 2-Methylimidazole-d5
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.