Learn More
2-Methylglutaric acid, 98%
Product Code. 11459413
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11459413
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11823.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 617-62-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
2-Methylglutaric acid is used as primary and secondary intermediates in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methylglutaric acid is used as primary and secondary intermediates in pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-62-9
Molecular Formula C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.142
MDL Number MFCD00002661
InChI Key AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylglutaric acid, alpha-methylglutaric acid, pentanedioic acid, 2-methyl, glutaric acid, 2-methyl, 2-methyl-glutaric acid, 2-methylglutarate, .alpha.-methylglutaric acid, 2-methyl glutaric acid, 2-methyl-pentanedioic acid, 2-methylpentanedioate
PubChem CID 12046
ChEBI CHEBI:68567
IUPAC Name 2-methylpentanedioic acid
SMILES CC(CCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Melting Point 74°C to 78°C
Boiling Point 214°C to 215°C (22 mmHg)
Quantity 5 g
Beilstein 1723219
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 146.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Methylglutaric acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt