Learn More
2-Methyl-d3-pyridine, CDN
Product Code. 30312532
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30312532 0.5 g 0.5g
30310199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30312532 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND57950.5G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-19-5
Molecular Formula C6 D3 H4 N
Quantity 0.5 g
Synonym Pyridine, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-Picoline-α,α,α-d3 (7 CI, 8 CI), 2-(Methyl-d3)pyridine, 2-Methylpyridine-d3, 2-Methylpyridine-D3 (methyl-D3), 2-Picoline-d3, 2-Methylpyridine-α,α,α-D3
InChI Formula InChI=1 S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccn1
IUPAC Name 2-(trideuteriomethyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 96.145
Formula Weight 96.0767 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.