Learn More
2-Methyl-4-nitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-Amino-5-nitrotoluene (2-Methyl-4-nitroaniline) |
| CAS | 99-52-5 |
| Molecular Formula | C7 H8 N2 O2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | o-Toluidine','4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methyl-5-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrophenylamine, 2-Methyl-p-nitroaniline, 3-Methyl-4-aminonitrobenzene, 4-Nitro-2-methylaniline, 4-Nitro-2-toluidine, 4-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-o-toluidine, 5-Nitro-2-aminotoluene, Ansibases Red RL, Azoene Fast Red GL Base, Azogene Fast Red NRL Salt, Azogene Fast Red RL, Daito Red Base RL, Devol Red RL, Devol Red Salt E, Diabase Red RL, Fast Red 5NT, Fast Red 5NT Salt, Fast Red Base RL, Fast Red RL Base, Fast Red Salt RL, Hiltonil Fast Red RL Base, Hiltosal Fast Red RL Salt, Kako Red RL Base, Kayaku Red RL Base, MNA, MNA (optical crystal), Meisei Fast Red RL Base, Mitsui Red RL Base, NSC 2075, NSC 5508, Naphtoelan Red RL Base, Red Base Ciba X, Red Base Irga X, Red Base NRL, Red RL Base, Red base RL, Sanyo Fast Red RL Base, Sanyo Fast Red Salt RL, Spectrolene Red RL, Symulon Red RL Base, Tulabase Fast Red RL, Yamada Fast Red RL Base |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-methyl-4-nitroaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight | 152.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?